4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 551 EUR
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₅F₅OS
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788516
Núm. CAS: 774-94-7