3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0796-1G
APOSPC0796-1GEA 290 EUR
APOSPC0796-1G
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅OS
MW: 232,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788517
Núm. CAS: 401892-80-6