3,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0797-25G
APOSPC0797-25GEA 137 EUR
APOSPC0797-25G
3,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 97%
3,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Pto. Ebullición: 173…174 °C
Pto. de fusión: –13…–12 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203929
Núm. CAS: 54773-20-5
UN: 1760
ADR: 8,III