4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0799-1G PC0799-250MG PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA 741 EUR
APOSPC0799-1G APOSPC0799-250MG APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅OS
MW: 232,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788518
Núm. CAS: 401892-84-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II