3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-Sulphurpentafluorobenzoic acid
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 429 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₅F₅O₂S
MW: 248,17 g/mol
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788519
Núm. CAS: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III