4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 290 EUR
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₅F₅O₂S
Pto. de fusión: 192…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788718
Núm. CAS: 832-32-6