3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 119 EUR
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C6H4ClF2N
MW: 163,5525 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042200
Núm. CAS: 2613-34-5