3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 400 EUR
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₄F₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788520
Núm. CAS: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III