4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 232 EUR
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₄F₅NS
MW: 229.17 g/mol
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788521
Núm. CAS: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III