2,2-Difluoroethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0806-5G PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA 23.2 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formula: C₂H₅F₂N
Pto. Ebullición: 68…69 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798137
Núm. CAS: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III