3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC0807-5G PC0807-1G
APOSPC0807-5GEA 1020 EUR
APOSPC0807-5G APOSPC0807-1G
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788522
Núm. CAS: 401892-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II