Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetic Acid Methyl Ester, Methyl [Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate, Methyl Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl 2-(bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl)acetate, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) [(methoxycarbonyl)methyl]phosphonate
PC0809-5G
APOSPC0809-5GEA 69.6 EUR
APOSPC0809-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formula: C₇H₉F₆O₅P
MW: 318,11 g/mol
Densidad: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009901
Núm. CAS: 88738-78-7