4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 290 EUR
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788523
Núm. CAS: 197384-98-8
UN: 1760
ADR: 8,II