2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788524
Núm. CAS: 497959-29-2