5-Fluoro-2-nitroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 31.9 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanísol 99%
5-Fluoro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077541
Núm. CAS: 448-19-1