Ácido 3-fluoro-2-metoxibenzoico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
Ácido 3-fluoro-2-metoxibenzoico
Ácido 3-fluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 112…114 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973972
Núm. CAS: 106428-05-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR