Cloruro de 4-cloro-2,5-difluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 203 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
Cloruro de 4-cloro-2,5-difluorobenzoilo 97%
Cloruro de 4-cloro-2,5-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
MW: 210.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236600
Núm. CAS: 132794-08-2
UN: 3265
ADR: 8 III