4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0836-1G PC0836-25G PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0836-1G APOSPC0836-25G APOSPC0836-5G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,1118 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788526
Núm. CAS: 348-28-7