Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 411 EUR
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂FN₃O₂
MW: 249,2410 g/mol
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173917
Núm. CAS: 138907-68-3