3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0839-1G
PC0839-250MG
APOSPC0839-1GEA
89.9
EUR
APOSPC0839-1G
APOSPC0839-250MG
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206,12 g/mol Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788527 Núm. CAS: 497959-31-6 |