2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0840-5G
PC0840-25G
PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA
55.1
EUR
APOSPC0840-5G
APOSPC0840-25G
APOSPC0840-100G
2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido 97%
2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido
Formula:
C₉H₇F₃O₂ Pto. de fusión: 85…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788528 Núm. CAS: 146539-83-5 |