2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 107 EUR
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. de fusión: 54…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788529
Núm. CAS: 336628-67-2