5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 984 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788531
Núm. CAS: 251300-30-8