5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 411 EUR
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788532
Núm. CAS: 497959-32-7