3,5-Difluorophenyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
Pto. Ebullición: 159 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093693
Núm. CAS: 83594-83-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II