2-Bromo-6-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0846-100G
APOSPC0846-100GEA 163 EUR
APOSPC0846-100G
2-Bromo-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-6-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 191,0000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788533
Núm. CAS: 2040-89-3