2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 113 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788534
Núm. CAS: 497959-33-8