(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0851-1G PC0851-5G
APOSPC0851-1GEA 68.3 EUR
APOSPC0851-1G APOSPC0851-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Formula: C₇H₆ClFN₂S
MW: 204,65 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571081
Núm. CAS: 154371-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III