α-Cloro-3,5-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 227 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Cloro-3,5-difluorotolueno 98%
α-Cloro-3,5-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
Pto. Ebullición: 82 °C/22mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090990
Núm. CAS: 220141-71-9
UN: 3265
ADR: 8,II