3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 328 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Pto. Ebullición: 160 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059915
Núm. CAS: 65295-58-1