Ácido 6-fluoro-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 50.9 EUR
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
Ácido 6-fluoro-m-toluico
Ácido 6-fluoro-m-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092819
Núm. CAS: 321-12-0