Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico
Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₃
Pto. de fusión: 205…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321116
Núm. CAS: 175968-39-5