Cloruro de 2-fluoro-6-metoxibenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 42.2 EUR
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
Cloruro de 2-fluoro-6-metoxibenzoilo
Cloruro de 2-fluoro-6-metoxibenzoilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788536
Núm. CAS: 500912-12-9
UN: 3265
ADR: 8,II