Ácido (pentafluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0869-5G PC0869-10G PC0869-1G
APOSPC0869-5GEA 62.5 EUR
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Ácido (pentafluorofenil)metabórico 97%
Ácido (pentafluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₂BF₅O₂
Pto. de fusión: 250…255 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074663
Núm. CAS: 1582-24-7