2-Fluoro-6-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate, 2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid methyl ester
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
2-Fluoro-6-metoxibenzoato de metilo
2-Fluoro-6-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788537
Núm. CAS: 178747-79-0