2-Fluoro-6-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluoro-6-methoxyaniline
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Pto. Ebullición: 208 °C/756mmHg
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788538
Núm. CAS: 446-61-7