2-Bromo-3-fluoroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanísol 99%
2-Bromo-3-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788540
Núm. CAS: 446-59-3