4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 0 EUR
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Formula: C₈H₃ClF₃NS
Pto. Ebullición: 118 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270100
Núm. CAS: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9,III