Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0878-1G
PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA
29
EUR
APOSPC0878-1G
APOSPC0878-5G
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₂ClF₃O₂S MW: 230,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01091015 Núm. CAS: 220239-64-5 UN: 3265 ADR: 8,II |