3-Fluoro-2-metilbenzaldehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-2-tolualdehído, 3-Fluoro-o-tolualdehído
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 190 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-metilbenzaldehído 96%
3-Fluoro-2-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C/20mmHg
Densidad: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075256
Núm. CAS: 147624-13-3