Ácido 3-fluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 169 EUR
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
Ácido 3-fluoro-o-toluico 98%
Ácido 3-fluoro-o-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075246
Núm. CAS: 699-90-1