3-Fluoro-o-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 63.8 EUR
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrilo 98%
3-Fluoro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788541
Núm. CAS: 185147-06-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III