3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 149 EUR
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631251
Núm. CAS: 168080-76-0