2-Amino-5-fluoropiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0886-5G PC0886-10G PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA 26.1 EUR
APOSPC0886-5G APOSPC0886-10G APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluoropiridina 99%
2-Amino-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Pto. de fusión: 93…99 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861120
Núm. CAS: 21717-96-4