3-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 98%
3-Fluoro-2-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788543
Núm. CAS: 500912-14-1
UN: 3265
ADR: 8,II