3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 0 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788544
Núm. CAS: 500912-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III