Ácido (3-fluoro-2-metilfenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
Ácido (3-fluoro-2-metilfenil)acético 98%
Ácido (3-fluoro-2-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788545
Núm. CAS: 500912-16-3