3-Fluoro-2-methylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0890-25G PC0890-5G
APOSPC0890-25GEA 178 EUR
APOSPC0890-25G APOSPC0890-5G
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
3-Fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₇FO
Pto. de fusión: 53,2…53.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788546
Núm. CAS: 443-87-8