3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 183 EUR
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Pto. Ebullición: 194 °C
Pto. de fusión: 45…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236280
Núm. CAS: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III