Alcohol 2-fluoro-6-metoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
Alcohol 2-fluoro-6-metoxibencilico
Alcohol 2-fluoro-6-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
Pto. de fusión: 35…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671766
Núm. CAS: 253668-46-1